Learn More
Calcium-D-Saccharat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043295
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15438519 25 g 25 Gramm
15448519 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15438519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66947.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5793-89-5 | C6H16CaO12 | 320.26 g/mol
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Saccharat (D-Glucarsäure) wird verwendet, um seine potenziellen chemopräventiven und antioxidativen Eigenschaften auf der Ebene der peroxynitritinduzierten Schäden zu untersuchen.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.43 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5793-89-5
Summenformel C6H16CaO12
Molekulargewicht (g/mol) 320.26
MDL-Nummer MFCD00150704
InChI-Schlüssel ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Synonym calcium saccharate, unii-6ap9j91k4v, d-saccharic acid calcium salt tetrahydrate, calcium d-glucarate tetrahydrate, calcium d-saccharate tetrahydrate, calcium saccharat-4-wasser, calcium saccharate usan:usp:inn, calcium saccharate usp, calcium d-glucarate, tetrahydrate, calcium d-glucarate 1:1 , tetrahydrate
PubChem CID 16211545
IUPAC-Name Calcium;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexandioat;tetrahydrat
SMILES C(C(C(C(=O)[O-])O)O)(C(C(=O)[O-])O)O.O.O.O.O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium D-saccharate tetrahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Beilstein 3821334
Merck Index 14,1700
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.43g/L).
Formelmasse 320.26
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium D-saccharate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Glucaric acid, calcium salt