Learn More
Calciumfluorid, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10328210 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10430301 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
13438468 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10328210
Marke: Thermo Scientific Acros 218250100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
MDL-Nummer MFCD00010907
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2500.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium fluoride
Schmelzpunkt 1402.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (CaF2)
Strukturformel CaF2
Fieser 15,287
Merck Index 15,1669
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium salts
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
Formelmasse 78.08
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.18
Dichte 3.1800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium fluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.