Learn More
Calciumfluorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 2 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466225
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15466225
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038428.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium fluoride crystal optic disc
Namenshinweis 13mm x 2mm, Polished both sides
Menge Je 1
MDL-Nummer MFCD00010907