Learn More
Calciumformiat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11934891
Marke: Thermo Scientific Acros 403830025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-17-2
Summenformel C2H2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 130.11
MDL-Nummer MFCD00036108
InChI-Schlüssel CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC-Name Calcium;diformiat
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Chemischer Name oder Material Calcium formate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HCOO)2Ca
Menge 2.5 kg
Merck Index 15,167
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 130.11
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato