Learn More
Calciumformiat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413168 500 g 500 Gramm
11403168 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18916.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.112 g/mol
An industrial chemical compound and faster setting, early strength gain accelerating admixture for concrete or mortars. It is used in the building industry, in the production of feedstuff mixtures, for silage and in the tannery. Also used in leather tanning, producing formic acid, concrete cure accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine industriell verwendete chemische Verbindung, Abbindebeschleuniger für Beton und Mörtel, sorgt für eine schnellere Abbindung und eine frühere Belastbarkeit. Verwendung in der Bauindustrie, bei der Herstellung von Mischfuttermitteln, für Silage und in der Gerberei. Verwendung zudem in der Ledergerberei, in der Herstellung von Ameisensäure und als Abbindebeschleuniger für Beton.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-17-2
Summenformel C2H2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 130.112
MDL-Nummer MFCD00036108
InChI-Schlüssel CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC-Name Calcium;diformiat
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium formate
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 2.02
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 130.12
Reinheit (%) 98%