Learn More
Calciumglukonat, TRC
Artikelnummer. 30133394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133394 50 g 50 Gramm
17978094 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14550050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-28-5
Summenformel 2 C6 H11 O7 . Ca
Molekulargewicht (g/mol) 430.37
Synonym Calcium gluconate anhydrous, Anhydrous calcium d-gluconate, Calcium digluconate, D-Gluconic acid, calcium salt (2:1), Gluconic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), Biocal, Calcicol, Calciofon, Calcipur, Calcium D-gluconate, Calcium gluconate, Calcium hexagluconate, Calglucol, Calglucon, Dragocal, Ebucin, Glucal, Glucobiogen, Kalpren, Novocal
IUPAC-Name Kalzium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium gluconate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
Formelmasse 430.0635
Reinheit (%) >95%
Menge 50 g