Learn More
Calcium-Glycerinphosphathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437737
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11437737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16269.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28917-82-0 | C3H7CaO6P | 210.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28917-82-0
Summenformel C3H7CaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer MFCD00042643
InChI-Schlüssel IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L
Synonym calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate
PubChem CID 71311563
IUPAC-Name Kalzium 3-(Phosphonatooxyd)Propan-1,2-Diol
SMILES [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium glycerophosphate hydrate
Menge 250 g
Merck Index 14,1670
Formelmasse 210.15 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%