Learn More
Calciumhydrid, 90 bis 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium hydride |
| Schmelzpunkt | 600°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 90-95% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. |
| Formelmasse | 42.1 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 1.9 |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium hydride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium hydride