Learn More
Calciumhydrid, 92 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348718
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. Menge
11348718 100 g
11358718 500 g
2 options
Artikelnummer. 11348718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041590.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Summenformel CaH2
MDL-Nummer MFCD00010897
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydride
Schmelzpunkt 600°C (decomposition)
Farbe Grau
Physikalische Form Granalien 1 bis 20 mm
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 92% min.
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formelmasse 42.1
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Light gray solid
Dichte 1.9