Learn More
Calciumhydroxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450503 1000 g 1000 Gramm
11460503 250 g 250 Gramm
11470503 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12650.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Calciumhydroxid wird als Flockungsmittel in der Wasser- und Abwasseraufbereitung verwendet. Es wird auch in der Frischwasserbehandlung verwendet, um den pH-Wert des Wassers zu erhöhen und so die Korrosion von Rohren zu kontrollieren. Es wird häufig bei der Herstellung von Calciumstearat verwendet. Es ist ein Wirkstoff in Kalkmilch, Mörtel und Gips. Diese Verbindung wird auch in der Erdölraffinerie zur Herstellung von Additiven für Öle und zur Herstellung von Trockenmischungen für die Lackierung und Verzierung verwendet. Es findet Anwendung als antimykotisches und antimikrobielles Konservierungsmittel für Gemüse in der Lagerung.
Löslichkeit
Löslich in Glycerin und Säuren. Schwer löslich in Wasser. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, maleischem Anhydrid, Phosphor, Nitroethan, Nitromethan, Nitorparaffinen, Nitropropan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC-Name Calcium; Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydroxide
Menge 1000 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 2.24
Strukturformel Ca(OH)2
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,1673
Löslichkeitsinformationen Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Formelmasse 74.09
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide