Learn More
Calciumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072902 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10090070
Marke: Fisher Chemical C/1642/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Calciumhydroxid, zertifizierte AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850°C
Schmelzpunkt 580°C
Farbe Weiß
pH 12.4
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 74.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß