Learn More
Calciumhydroxid, purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. p-7071868 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15621940
Marke: Honeywell Research Chemicals 211811KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
purum p. a., ≥96.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Ätzkalk, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC-Name Calcium; Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumhydroxid
Menge 1 kg
Strukturformel Ca(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 74.09 mol
Reinheit (%) ≥96 % (T)
Güte purum p. a
Dichte 2.24 g/ml bei 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium dihydroxide