Learn More
Calciumhypochlorit, tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium hypochlorite |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Granules |
| Menge | 10 g |
| SMILES | [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
| IUPAC-Name | Calcium;dihypochlorit |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.976 |
| Formelmasse | 142.98 |
| Aussehen | White granular powder |
| Dichte | 2.35g/cm3 at 20°C |