Specifications
| Chemischer Name oder Material | Calcium Hypochlorite |
| Schmelzpunkt | 100°C |
| Farbe | Beige |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | Ca(OCl)2 |
| UN-Nummer | UN1748 |
| Formelmasse | 142.98g/mol |
| Güte | Technisch |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Aussehen | Powder |
| Show More |