Learn More
Calciumhypochlorit (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Hypochlorite (Technical Grade) |
| CAS | 7778-54-3 |
| Summenformel | Ca(OCl)2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Hypochlorous Acid Calcium Salt, B-K Powder, Bleaching Powder, Ca(ClO)2, Calcium Hypochlorite, Calcium Oxychloride, Caporit, Chemichlon G, Chloride of Lime, Chlorinated Lime, Chloro Lime Chemical, Eusol BPCHTH (bleaching agent), HTH VAN, Lime Chloride, Losantin, Nisso Hi-Chlon, Nisso Hi-chlon LC, Perfect PA, Solvox KS, Super Zappit, T-Eusol, Zappit, Calcium Di(oxychloride) |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1 |
| SMILES | [Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl |
| IUPAC-Name | Calcium;dihypochlorit |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.98 |
| Formelmasse | 141.8901 |