Learn More
Calciumionophor A23187 (freie Säure), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10284963
Change view
Click to view available options
:
Poly-Mikroröhrchen; 1 mg
Artikelnummer.
10284963 Poly-Mikroröhrchen; 1 mg
1 options
Artikelnummer. 10284963
Marke: Fisher BioReagents BP5951
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Isoliert aus Streptomyces Chartreusensis
Dieser häufig verwendete Ionophor erhöht die Permeabilität biologischer Membranen für bivalente Kationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Ionophore A23187
CAS 52665-69-7
Schmelzpunkt 182°C
Farbe Weiß
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Summenformel C29H37N3O6
MDL-Nummer MFCD00151202,MFCD00151202
Menge 1 mg
Merck Index 15, 1642
Spezifische Drehung -50 to -56° (+ or -)
Synonym calcimycin, antibiotic a23187, ionophore a23187, calcium ionophore a23187, 4-benzoxazolecarboxylic acid, 5-methylamino-2-3,9,11-trimethyl-8-1-methyl-2-oxo-2-1h-pyrrol-2-yl ethyl-1,7-dioxaspiro 5.5 undec-2-yl methyl-, 6s-6alpha 2s*,3s* ,8beta r* ,9beta,11alpha, spectrum_001976, upcmld-dp093, upcmld-dp093:001, upcmld-dp093:002, upcmld-dp093:003
InChI-Schlüssel HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
SMILES CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
IUPAC-Name 5-(Methylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-Trimethyl-2-[(2S)-1-oxo-1-(1H-Pyrrol-2-yl)Propan-2-yl]-1,7-Dioxaspiro[5.5]Undecan-8-yl]Methyl]-1,3-Benzoxazol-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 523.63
PubChem CID 97043288
Formelmasse 523.6
Reinheit (%) 98% min.
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium ionophore A23187
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.