Learn More
Calcium-L-Lactat-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium-L-lactate Hydrate |
| CAS | 949014-28-2 |
| Summenformel | C6H10CaO6 . x(H2O) |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Hydroxypropanoic Acid Calcium Salt Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC |
| IUPAC-Name | 1-Brom-3-(diethoxyphosphorylmethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.23 |
| Formelmasse | 306.002 |