Learn More
Calcium-L-lactat Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10666461 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10666461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 250200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium L-lactate pentahydrate
Schmelzpunkt 240.0°C
Namenshinweis 98%
CAS 865717-20-0, 28305-25-1
Farbe Weiß
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Summenformel C6H10CaO6·5H2O
MDL-Nummer MFCD00287281
Beilstein 03, IV, 636
Merck Index 14, 1678
Synonym Lactic acid, calcium salt pentahydrate, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, calcium salt pentahydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 90g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI-Schlüssel YNIXORYWSZWLSA-VFGZHDCSSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O.CC(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.[Ca]
IUPAC-Name Calcium;(2S)-2-hydroxypropansäure;pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 308.29
PubChem CID 131886284
Formelmasse 308.29
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 22.0% to 27.0%