Learn More
Calcium-L-Threonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043215
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15447579
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66279.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 70753-61-6 | C8H14CaO10 | 310.27 g/mol
Calcium L-threonate is reactant involved in synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones and oxidative degradation to yield oxalate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calcium L-Threonat ist ein Reaktant, der an der Synthese von cyclischen Hydroxamaten und substituierten Oxazinanonen und dem oxidativen Abbau zu Oxalatkomplexen beteiligt ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwerlöslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70753-61-6
Summenformel C8H14CaO10
Molekulargewicht (g/mol) 310.27
MDL-Nummer MFCD00077882,MFCD00150824
InChI-Schlüssel ZJXGOFZGZFVRHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym calcium l-threonate, l-threonic acid calcium salt, calcium 2r,3s-2,3,4-trihydroxybutanoate, calcium threonate, unii-hbb4ypo93u, hbb4ypo93u, calcium bis l-threonate, threonine, calcium salt, bis l-threonic acid calcium salt, butanoic acid, 2,3,4-trihydroxy-, calcium salt 2:1 , 2r,3s
PubChem CID 13388558
IUPAC-Name Kalzium;(2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoat
SMILES [Ca++].OCC(O)C(O)C([O-])=O.OCC(O)C(O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium L-threonate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braun
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Formelmasse 310.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver