Learn More
Calciumlactatgluconat (Mischung), TRC
Artikelnummer. 30342230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1456201G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Lactate Gluconate (Mixture)
Summenformel 4(C3H5O3) • 2( C6H11O7) • 3( Ca)
Menge 1 g
Synonym Calcium Gluconolactate, (Gluconato)(lactato)calcium, 2-Hydroxy-propanoic Acid Calcium Complex
InChI-Formel InChI=1S/2C6H12O7.4C3H6O3.3Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;4*1-2(4)3(5)6;;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);4*2,4H,1H3,(H,5,6);;;/q;;;;;;3*+2/p-6/t2*2-,3-,4+,5-;;;;;;;/m11......./s1
SMILES [O-]C([C@H](O)C)=O.[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.[3 Ca2+]
IUPAC-Name Di((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat) tetra ((R)-2-hydroxypropanoat) Tricalcium(II)-salz
Molekulargewicht (g/mol) 866.82
Formelmasse 866.06