Learn More
Calciummetaborat, 99.992 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322088
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012988.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13701-64-9
Summenformel B2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 125.694
MDL-Nummer MFCD00049397
InChI-Schlüssel ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC-Name Lithium;oxido(oxo)boran
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium metaborate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ca(BO2)2
Formelmasse 125.7
Reinheit (%) 99.992%