Learn More
Calciummethoxid, TRC
Artikelnummer. 30339975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30339975 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC145656500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Methoxide
CAS 2556-53-8
Summenformel CH4O • 1/2(Ca)
Menge 500 mg
Synonym AKC 165, Calcium Dimethoxide
InChI-Formel InChI=1S/CH4O.Ca/c1-2;/h2H,1H3;
SMILES [Ca].OC
IUPAC-Name Methanol, Calciumsalz
Molekulargewicht (g/mol) 52.01