Learn More
Calciummethoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Methoxide |
| CAS | 2556-53-8 |
| Summenformel | CH4O • 1/2(Ca) |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | AKC 165, Calcium Dimethoxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH4O.Ca/c1-2;/h2H,1H3; |
| SMILES | [Ca].OC |
| IUPAC-Name | Methanol, Calciumsalz |
| Molekulargewicht (g/mol) | 52.01 |