Learn More
Calciummolybdänoxid, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis)
Artikelnummer. p-7048490
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11310929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010682.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-82-4
Summenformel CaMoO4
Molekulargewicht (g/mol) 200.02
MDL-Nummer MFCD00015976
InChI-Schlüssel BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
IUPAC-Name Calcium;dioxido(dioxo)molybdän
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium molybdenum oxide
Schmelzpunkt 965°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1681
Formelmasse 200.01
Reinheit (%) 99.9965%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.38 g/mL to 4.53 g/mL