Learn More
Calciumnitrat ACS AR Kristall, Macron Fine Chemicals ™
Artikelnummer. 15538694
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15538694 500 g POLYSTORMOR 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15538694
Marke: Avantor Macron 423604
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH8N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
InChI-Schlüssel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calciumnitrat-Tetrahydrat, Calciumnitrathydrat, Puratronic, Calciumtetrahydrat-Dinitronat, Calciumnitrat-Wasser 1/4, Calciumtetrahydrat-Dinitrat, Calcium2+-Tetrahydrat-Dinitronat, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumnitrat
Namenshinweis 4-Hydrat
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Formelmasse 236.15
Güte ACS
Verpackung POLYSTORMOR
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.