Learn More
Calciumnitrathydrat, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059399
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11435250
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044515.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35054-52-5 | CaN2O6 | 164.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35054-52-5
Summenformel CaN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 164.09
MDL-Nummer MFCD00149604
InChI-Schlüssel ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate hydrate, calcium hydrate dinitrate, acmc-20alid, calcium nitrate monohydrate, ca.2no3.h2o, nitric acid calcium salt hydrate, calcium nitrate-water 1/2/1, nitric acid, calciumsalt, hydrate 9ci
PubChem CID 16211464
SMILES [Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Calcium nitrate hydrate
Schmelzpunkt 42°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ca(NO3)2·xH2O
UN-Nummer UN1454
Merck Index 14,1682
IUPAC-Name Calcium;dinitrat;tetrahydrat
Formelmasse 164.09 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Puratronic
Dichte 1.82 g/mL