Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calciumnitrat-Tetrahydrat |
| Schmelzpunkt | 42 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 4.0 bis 7.0 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Ca(NO3)2 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 236.15 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
| Mehr anzeigen |