Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-46191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10433171
Marke: Thermo Scientific Acros 423530250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH8N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
MDL-Nummer MFCD00149604
InChI-Schlüssel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 132.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium nitrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 45.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel Ca(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1684
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 236.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.86
Dichte 1.8600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.