Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361749 500 g 500 Gramm
11371749 2 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012364.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Herstellung von anderen Nitraten, Düngemitteln, Streichhölzern
Calcium nitrate tetrahydrate is used as nitrogenous fertilizer and corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cell for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13477-34-4
Summenformel CaH8N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
MDL-Nummer MFCD00149604
InChI-Schlüssel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Siedepunkt 132°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Calcium nitrate
Schmelzpunkt 42°C
Namenshinweis tetrahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0-103.0%
UN-Nummer UN1454
Merck Index 14,1682
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Formelmasse 236.15 (164.09 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.0 to 103.0%
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.82
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate