Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpecifications
Specifications
| Siedepunkt | 132 °C |
| Schmelzpunkt | 45 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 bis 7 |
| Physikalische Form | Fest, kristallförmig |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Formelmasse | 236,15 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.