Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 132°C |
| Schmelzpunkt | 45°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 to 7 |
| Physikalische Form | Fest, kristallförmig |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 236.15g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |