Learn More
Calciumoxid, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734692 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10697532 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10542934 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10697532
Marke: Thermo Scientific Acros 196910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-Name Oxocalcium
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2570.0°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Strukturformel CaO
Merck Index 15, 1688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts), soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 56.08
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Glühverlust 3.5% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.