Learn More
Calciumoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407339
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11410041 50 g 50 Gramm
11420041 250 g 250 Gramm
11400041 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11410041
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044776.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Calcium oxide has wide-ranging utility in industry. It is used in making porcelain, cements, mortars and glass. It is also employed in flue-gas desulfurization in power plants, purifying sugar, drying the solvents/reagents, preparing bleaching powder, calcium carbide and calcium cyanamide. It also finds use in water softeners, chemical recovery at Kraft pulp mills, biodiesel production and in the petroleum industry for the detection of traces of water. In agriculture, it is used to restore the pH of acidic soils (liming). It is useful as a basic catalyst and an acid scavenger in several organic transformations, for example, in Arndt-Eistert synthesis of alpha-diazoketones, synthesis of heterocycles and oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850°C
Chemischer Name oder Material Calcium oxide
Schmelzpunkt 2572°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
IUPAC-Name Oxocalcium
Formelmasse 56.08
Brechungsindex 1.83
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen White powder
Dichte 3.25-3.37 g/cm3 at 20°C