Learn More
Calciumoxid, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15632700 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15632700 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15622700 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15632700 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 248568500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-78-8
Summenformel CaO
Molekulargewicht (g/mol) 56.08
MDL-Nummer MFCD00010911
InChI-Schlüssel BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Calciumoxid, Gebrannter Kalk, Ungelöschter Kalk, Calciummonoxid, Luftabschluss, Kalk, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
IUPAC-Name Calciumoxidandiid
SMILES [O--].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850 °C
Chemischer Name oder Material Calciumoxid
Schmelzpunkt 2572 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel CaO
UN-Nummer UN1910
Formelmasse 56.08 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.3 g/ml bei 25 °C