Learn More
Calciumpantothenat, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517914 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15517914 1 kg Weithalsflasche Braunglas 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15517914 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 144308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2816.93 €
    2418.20 € / 1 Kilogramm
    Sparen 398.73 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 137-08-6
Summenformel C18H32CaN2O10
Molekulargewicht (g/mol) 476.54
MDL-Nummer MFCD00002766
InChI-Schlüssel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Synonym Calciumpantothenat, D-Pantothensäure-Hemicalciumsalz, D-Pantothensäure-Calciumsalz, Pantothensäure, Calciumsalz, D, r-n-2,4-Dihydroxy-3,3-Dimethyl-1-Oxobutyl-beta-Alanin-Calciumsalz, Beta-Alanin, n-2,4-Dihydroxy-3,3-Dimethyl-1-Oxobutyl-, Calciumsalz, r
PubChem CID 131847364
IUPAC-Name Calcium bis(3-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoat)
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumpantothenat
Menge 1 kg
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Formelmasse 476.54
Reinheit (%) 98.8%
Güte USP