Learn More
Calciumphosphat, dibasisch, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509977 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10318400
Marke: Thermo Scientific Acros 215710250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-93-9
Summenformel CaHO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.06
MDL-Nummer MFCD00010909
InChI-Schlüssel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC-Name Calcium;hydrogenphosphat
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate, dibasic
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel CaHPO4
Merck Index 15,1694
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 136.06
Reinheit (%) 97%
Güte Rein