Learn More
Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate, Honeywell™
Artikelnummer. 15660720 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15660720 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15660720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 042311KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Phosphate Dibasic Dihydrate
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
CAS 7789-77-7
Menge 1 kg
Summenformel CaH5O6P
Strukturformel CaHPO4 · 2H2O
MDL-Nummer MFCD00149621
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
InChI-Schlüssel XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium; Hydrogenphosphat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Formelmasse 172.09g/mol
Reinheit (%) 98 to 102.5%
Güte puriss.