Learn More
Calciumphosphat, monobasisch, 90 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10116322 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10116322
Marke: Thermo Scientific Acros 378610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate, monobasic
CAS 7758-23-8
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Complexometry)
Summenformel CaH4O8P2
Strukturformel Ca(H2PO4)2
MDL-Nummer MFCD00010898
Merck Index 15,1695
Synonym calcium biphosphate, monobasic calcium phosphate, calcium dihydrogen phosphate, acid calcium phosphate, primary calcium phosphate, monocalcium orthophosphate, c 38 phosphate, calcium diorthophosphate, monocalcium phosphate, monobasic, calcium dihydrogen orthophosphate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)(O)[O-].OP(=O)(O)[O-].[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium;hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 234.05
PubChem CID 24454
ChEBI CHEBI:35433
Formelmasse 234.05
Reinheit (%) 90%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium phosphate, monobasic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.