Learn More
Calcium Phosphate Monobasic Monohydrate, purum p.a., ≥85% (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15601930 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15601930 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
1 options
Artikelnummer. 15601930
Marke: Honeywell Research Chemicals 210531KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Specifications
Chemischer Name oder Material Calcium Phosphate Monobasic Monohydrate
CAS 10031-30-8
Farbe Farblos
Menge 1 kg
Summenformel CaH6O9P2
Strukturformel Ca(H2PO4)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149602
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium phosphate, monobasic, monohydrate, calcium dihydrogenphosphate hydrate, calcium phosphate monobasic monohydrate, primary calcium phosphate monohydrate, calcium dihydrogenphosphate monohydrate, calcium dihydrogen phosphate monohydrate, calcium bis dihydrogenphosphate monohydrate, monobasic calcium phosphate hydrate jp17, calcium bis dihydrogen phosphate monohydrate, calcium hydrate didihydrogen phosphate
InChI-Schlüssel ZBZJARSYCHAEND-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.OP(=O)(O)[O-].OP(=O)(O)[O-].[Ca+2]
IUPAC-Name calcium;dihydrogen phosphate;hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 252.065
PubChem CID 10198893
Formelmasse 252.07g/mol
Reinheit (%) ≥85% (KT)
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder