Learn More
Calciumphosphat (Pyro), 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493830 1 kg 1 Kilogramm
11413840 250 g 250 Gramm
11403840 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089836.A1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7790-76-3 | Ca2O7P2 | 254.10 g/mol
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-76-3
Summenformel Ca2O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 254.10
MDL-Nummer MFCD00015983
InChI-Schlüssel JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
Synonym calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2
PubChem CID 24632
ChEBI CHEBI:32598
IUPAC-Name Dicalcium;phosphonatphosphat
SMILES [Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate (pyro)
Schmelzpunkt 1230°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.09 g/mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 254.1
Reinheit (%) ≥96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium phosphate (pyro)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphosphoric acid, calcium salt