Learn More
Calciumpropionat, TRC
Artikelnummer. 30331785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30331785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1426651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid calcium salt
CAS 4075-81-4
Summenformel 2 C3 H5 O2 . Ca
Menge 1 g
Synonym Propanoic acid, calcium salt (2:1) (ACI), Propanoic acid, calcium salt (9CI), Propionic acid, calcium salt (8CI), Bioban-C, Calcium dipropionate, Calcium propanoate, Calcium propionate, Di(propanoyloxy)calcium, Propionic acid calcium
InChI-Formel InChI=1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-]
IUPAC-Name Calcium;propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 186.22
Formelmasse 186.0205