Learn More
Calcium-Shot, 1 cm (0.4 Zoll) & nach unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11311178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2000 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311178 100 g 100 Gramm
11321178 500 g 500 Gramm
11331178 4 x 500 g 2000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11311178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010126.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium shot
Menge 100 g
Geruch Odorless
Partikelgröße 1cm (0.4 in.) & down
Form Shot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1401
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium shot
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P232-Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P370+P378-Bei Brand: CO2,Sand,Löschpulver zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.