Learn More
Calciumkugel, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11371178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
2 x 500 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371178 50 g 50 Gramm
11351178 5 g 5 Gramm
11361178 250 g 250 Gramm
11341178 2 x 500 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11371178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010127.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white shot
Dichte 1.54g/cm3
Menge 50 g
Geruch Odorless
Dampfdruck 0 hPa
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Form Shot, neu destilliert, 1 cm (0.4 Zoll) & weniger