Learn More
Calciumsilikat, Meta, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Calcium silicate |
| Schmelzpunkt | 1540°C |
| Namenshinweis | meta |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 116.16 |
| Geruch | Odorless |
| Show More |