Learn More
Calciumsilikat, weißes Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4781839
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11453820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089741.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung in Keramika, Farbverlängerer, in der Chromatographie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-39-0
Summenformel CaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00015979
InChI-Schlüssel OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC-Name Calcium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium silicate
Schmelzpunkt 1540°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Güte Reagenz
Dichte 2.905