Learn More
Calciumlösung für ICP, 1 g/l, HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943374 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12943374 100 ml 100 Milliliter
12953374 250 ml 250 Milliliter
12963374 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12943374 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 009 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65 €
    47.12 € / 100 Milliliter
    Sparen 11.53 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Lösung enthält HCl
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml