Learn More
Calciumstandard: Ca @ 2000 μg/g in 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Artikelnummer. 30310359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30310359 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310359 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOCA2000200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
CAS 7440-70-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ca
Konzentration 2000 μg/g
Synonym Ca
InChI-Formel InChI=1 S/Ca
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [Ca]
Element Ca
IUPAC-Name Calcium
Solvent or Matrix 75 cSt Kohlenwasserstofföl
Industry Type Industrielle QK
Molekulargewicht (g/mol) 40.078
Menge 200 g
Formelmasse 39.963