Learn More
Calciumstandard: Ca @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17992346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
200 Gramm
400 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992346 200 g 200 Gramm
17932906 400 g 400 Gramm
17951206 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992346 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOCA5000200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Calciumstandard: Ca @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Calcium
CAS 7440-70-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ca
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ca
InChI-Formel InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
IUPAC-Name Calcium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 40.078
Menge 200 g
Formelmasse 39,963 g/mol