Learn More
Calcium-Standard-Metalllösung, 10,000 ppm, für ICP, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 mL |
| MDL-Nummer | 10899 |
| Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |