Learn More
Calciumstearat, 5.9 bis 7.1 % (Ca), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4839202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 13585040
Marke: Thermo Scientific Acros 449720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-23-0
Summenformel C36H70CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 607.02
MDL-Nummer MFCD00036390
InChI-Schlüssel CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
IUPAC-Name Calcium; Octadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium stearate
Schmelzpunkt 145°C to 160°C
Namenshinweis 6.4 to 7.4% (Ca)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Merck Index 15,1705
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 607.02
Reinheit (%) 6.4 to 7.4% (Ca)